Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, à filetage externe
Le flacon CryoELITE à jupe octogonale offre une bonne stabilité en position debout et se bloque dans le rack CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon à une main.
Marque: DWK Life Sciences W985866
281.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le flacon CryoELITE à jupe octogonale offre une bonne stabilité en position debout et se bloque dans le rack CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon à une main.
La conception de fabrication unique du flacon CryoELITE crée une surface de contact plus importante entre le bouchon et le flacon pour un joint absolu. Le flacon autostable peut accueillir un insert avec fond de code à barres Data Matrix 2D en option (réf. fabriquant N° W985880) ; qui fournit un identifiant unique pour la traçabilité permanente. L’insert avec fond de code-barres, qui peut être acheté séparément, s’adapte facilement au fond du flacon. Le format de fond de flacon permet une visualisation des échantillons sans restriction et permet une numérisation automatisée du code-barres, en particulier lorsqu’il est utilisé avec la boîte de congélation Wheaton KeepIT-100™ (réf. fabriquant N° de série W651700). Les performances du joint à bouchon sont alors exceptionnelles, dépassant les normes DOT de 35 % en moyenne, ce qui rend le flacon CryoELITE idéal pour le transport d’échantillons cliniques. Les bouchons et flacons sont en polypropylène vierge à faible liaison cryogénique.
- En polypropylène vierge, adapté aux applications radiologiques, cryogénique
- Sept couleurs de bouchon différentes, bleu, rose, vert, jaune, rouge, blanc et naturel
- Flacons à filetage externe et interne
- La conception entraîne des performances de résistance à la pression bien supérieures aux normes gouvernementales
Spécification
Jaune | |
Transparent | |
PP | |
2 mL | |
Externe | |
Wheaton™ | |
Oui | |
Bouchon à vis | |
500/boîte | |
Flacon cryogénique | |
Rack Benchmate |
0,47 in | |
12 mm | |
Stérile | |
1,92 in | |
Freestanding | |
Oui | |
Polypropylène | |
49 mm | |
DOT, IATA | |