Learn More
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™
Avec poignées à conception ergonomique pour sceller les flacons de laboratoire standards
525.00€ - 1475.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11591215
|
DWK Life Sciences
W225300 |
Joints de 8 mm |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10495951
|
DWK Life Sciences
W225302 |
Joints de 13 mm |
525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10670884
|
DWK Life Sciences
W225301 |
Joints de 11 mm |
544.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10432722
|
DWK Life Sciences
W225303 |
Joints de 20 mm |
1475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les pinces à sertir Wheaton E-Z sont dotées de poignées ergonomiques rembourrées qui aident à réduire la fatigue des mains et à ajouter un haut degré de confort pour l’utilisateur. Chaque taille de pince à sertir est étiquetée pour une identification rapide. D’autres caractéristiques incluent des mâchoires de sertissage polies pour une étanchéité constante, une poignée courte et un ensemble de ressorts repensé qui contribuent à réduire la fatigue des mains. Pour un sertissage semi-automatique, utilisez la pince à sertir E-Z avec la station de sertissage Wheaton Crimpmaster™. Une butée réglable vous permet de déterminer l’étanchéité du joint tout en conservant un sertissage homogène. Les mâchoires coniques facilitent l’accès au flacon lors de l’utilisation de racks. La pince à sertir de 11 mm E- Z est fournie avec un insert de piston pour permettre le sertissage du dessus d’un flacon, créant un joint très étanche. Nous recommandons ceci uniquement pour les flacons à ouverture standard.
- Les pinces à sertir peuvent être autoclavées, bien que l’autoclavage puisse changer l’apparence ou réduire la durée de vie du produit. Ils ne doivent pas être autoclavés à plus de 121°C
Garantie
Deux ans
Spécification
Boîte de 1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™