Learn More
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joints de 11 mm
Joints de 13 mm
Joints de 20 mm
Joints de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pinces à sertir Wheaton E-Z sont dotées de poignées ergonomiques rembourrées qui aident à réduire la fatigue des mains et à ajouter un haut degré de confort pour l’utilisateur. Chaque taille de pince à sertir est étiquetée pour une identification rapide. D’autres caractéristiques incluent des mâchoires de sertissage polies pour une étanchéité constante, une poignée courte et un ensemble de ressorts repensé qui contribuent à réduire la fatigue des mains. Pour un sertissage semi-automatique, utilisez la pince à sertir E-Z avec la station de sertissage Wheaton Crimpmaster™. Une butée réglable vous permet de déterminer l’étanchéité du joint tout en conservant un sertissage homogène. Les mâchoires coniques facilitent l’accès au flacon lors de l’utilisation de racks. La pince à sertir de 11 mm E- Z est fournie avec un insert de piston pour permettre le sertissage du dessus d’un flacon, créant un joint très étanche. Nous recommandons ceci uniquement pour les flacons à ouverture standard.
- Les pinces à sertir peuvent être autoclavées, bien que l’autoclavage puisse changer l’apparence ou réduire la durée de vie du produit. Ils ne doivent pas être autoclavés à plus de 121°C
Garantie
Deux ans
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Joints de 20 mm |
| Quantité | Boîte de 1 |