Learn More
DWK Life Sciences Kits transparents WHEATON™ CompletePAK™
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
955.00€ - 2961.85€
Spécification
Stérilité | Sterile |
---|---|
Comprend | Flacon, bouchon et joint |
Gamme de produits | WheatonTM CompletePAK |
Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17942681
|
DWK Life Sciences
W991002-CP |
2 mL | OmniFlex 3G stérile | Bleu |
2961.85€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17902591
|
DWK Life Sciences
W991005-CP |
2 mL | OmniFlex 3G stérile | Rouge |
2934.68€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17902631
|
DWK Life Sciences
W991001-CP |
2 mL | OmniFlex 3G | Bleu |
2882.84€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17912631
|
DWK Life Sciences
W991004-CP |
2 mL | OmniFlex 3G | Rouge |
2856.39€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17982621
|
DWK Life Sciences
W991000-CP |
2 mL | Ultra pur stérile | Bleu |
2608.60€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17972581
|
DWK Life Sciences
W991003-CP |
2 mL | Ultra pur stérile | Rouge |
2632.75€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17932631
|
DWK Life Sciences
W991008-CP |
5 mL | Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G | Bleu |
1389.20€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17972631
|
DWK Life Sciences
W991011-CP |
5 mL | Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G | Rouge |
1389.20€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17942631
|
DWK Life Sciences
W991007-CP |
5 mL | Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G | Bleu |
1366.28€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17942591
|
DWK Life Sciences
W991010-CP |
5 mL | Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G | Rouge |
1353.75€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17618586
|
DWK Life Sciences
W991006-CP |
5 mL | Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure | Bleu |
955.00€
1 kit |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17922631
|
DWK Life Sciences
W991006-CP |
5 mL | Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure | Bleu |
1241.43€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17952631
|
DWK Life Sciences
W991009-CP |
5 mL | Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure | Rouge |
1252.92€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17962631
|
DWK Life Sciences
W991014-CP |
10 mL | Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G | Bleu |
1603.57€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17982571
|
DWK Life Sciences
W991017-CP |
10 mL | Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G | Rouge |
1588.86€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17992631
|
DWK Life Sciences
W991013-CP |
10 mL | Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G | Bleu |
1564.35€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17902641
|
DWK Life Sciences
W991016-CP |
10 mL | Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G | Rouge |
1550.01€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17972591
|
DWK Life Sciences
W991012-CP |
10 mL | Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure | Bleu |
1439.96€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17982631
|
DWK Life Sciences
W991015-CP |
10 mL | Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure | Rouge |
1426.79€
1 kit |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Grand choix de composants stériles en kits et autonomes – une solution pour n’importe quelle application
- Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
- Traçabilité complète & à l’aide d’un certificat d’analyse
- USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Essai de stérilité, USP 660/EP 3.2 Contenants en verre à usage pharmaceutique et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons en élastomère destinés aux préparations parentérales
- Configurations en vrac CompletePAK™ Modpak
- Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
- Certificat d’intégrité de bouchon de contenant (CCI) disponible sur demande
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Spécification
Sterile | |
Flacon, bouchon et joint | |
WheatonTM CompletePAK | |
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |