Learn More
DWK Life Sciences Kits transparents WHEATON™ CompletePAK™
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
Marque: DWK Life Sciences W991012-CP
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.89000kg
Description
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Grand choix de composants stériles en kits et autonomes – une solution pour n’importe quelle application
- Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
- Traçabilité complète & à l’aide d’un certificat d’analyse
- USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Essai de stérilité, USP 660/EP 3.2 Contenants en verre à usage pharmaceutique et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons en élastomère destinés aux préparations parentérales
- Configurations en vrac CompletePAK™ Modpak
- Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
- Certificat d’intégrité de bouchon de contenant (CCI) disponible sur demande
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Spécification
Bleu | |
Sterile | |
Flacon, bouchon et joint | |
WheatonTM CompletePAK | |
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
Transparent | |
10 mL | |
104 | |
Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure | |
20 mm |