Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™ Code produit.: 10396892
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™
Code produit. 10396892 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
15 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Code produit. 10396892
Marque: DWK Life Sciences W216877
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 oz., 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,2 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (impériale) 2,52 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 26 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™ >