Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™
Stockage sûr, sécurisé et chimiquement inerte. Les bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™ sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
85.95€ - 243.00€
Spécification
Type de produit Bouchon à vis
Matériau de revêtement Caoutchouc butadiène-styrène
Autoclavable Autoclavable
Matériau Phénolique
Couleur Noir
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
12415081
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W239298
20-400
85.95€
144 pièces
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10423332
Afficher les documents
DWK Life Sciences
240215
18-400
243.00€
500 pièces
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12435951
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W239300
24-400
131.00€
144 pièces
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10130721
Afficher les documents
DWK Life Sciences
240209
15-425
223.00€
200 pièces
Expédition estimée: 14-01-2025
Description
Stockage sûr, sécurisé et chimiquement inerte.Les bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™ sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
  • Les bouchons en caoutchouc 14B sont dotés d’un revêtement en caoutchouc styrène-butadiène blanc non toxique, idéal pour les travaux de culture cellulaire
  • Les revêtements en carton-pâte recouverts d’une feuille d’aluminium peuvent être utilisés avec des solvants organiques
  • Utilisez des bouchons doublés en PEBD avec de l’eau distillée, des étalons analytiques et des réactifs
Spécification
Spécification
Bouchon à vis
Autoclavable
Noir
Caoutchouc butadiène-styrène
Phénolique
Idéal pour le travail de culture cellulaire