Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™
Stockage sûr, sécurisé et chimiquement inerte. Les bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™ sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
Marque: DWK Life Sciences 240209
92.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stockage sûr, sécurisé et chimiquement inerte.Les bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™ sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
- Les bouchons en caoutchouc 14B sont dotés d’un revêtement en caoutchouc styrène-butadiène blanc non toxique, idéal pour les travaux de culture cellulaire
- Les revêtements en carton-pâte recouverts d’une feuille d’aluminium peuvent être utilisés avec des solvants organiques
- Utilisez des bouchons doublés en PEBD avec de l’eau distillée, des étalons analytiques et des réactifs
Spécification
15-425 | |
Bouchon à vis | |
Phénolique | |
Idéal pour le travail de culture cellulaire |
Caoutchouc butadiène-styrène | |
Autoclavable | |
Noir |