Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™
Stockage sûr, sécurisé et chimiquement inerte. Les bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™ sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
Marque:  DWK Life Sciences W239300
114.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12435951
  • 131.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockage sûr, sécurisé et chimiquement inerte.Les bouchons à vis phénoliques à dessus plein noir Wheaton™ sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
  • Les bouchons en caoutchouc 14B sont dotés d’un revêtement en caoutchouc styrène-butadiène blanc non toxique, idéal pour les travaux de culture cellulaire
  • Les revêtements en carton-pâte recouverts d’une feuille d’aluminium peuvent être utilisés avec des solvants organiques
  • Utilisez des bouchons doublés en PEBD avec de l’eau distillée, des étalons analytiques et des réactifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24-400
Bouchon à vis
Phénolique
Idéal pour le travail de culture cellulaire
Caoutchouc butadiène-styrène