Learn More
DWK Life Sciences Flacons ambrés Wheaton™ pour l’analyse environnementale
Flacon ambré avec bouchon en silicone revêtu de PTFE en polypropylène blanc avec opercule
208.00€ - 284.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
---|---|
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Analyses environnementales |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12379929
|
DWK Life Sciences
W224612 |
20 mL | 60 mm |
208.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12399929
|
DWK Life Sciences
W224614 |
40 ml | 98 mm |
284.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les septa de 5 mils de PTFE revêtus de 120 mils de silicone sont liés au bouchon
Spécification
PTFE / silicone | |
28 mm | |
Analyses environnementales | |
Bouchon à vis (avec opercule) |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Polypropylène |