Learn More
DWK Life Sciences Flacons ambrés Wheaton™ pour l’analyse environnementale
Flacon ambré avec bouchon en silicone revêtu de PTFE en polypropylène blanc avec opercule
Marque: DWK Life Sciences W224612
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les septa de 5 mils de PTFE revêtus de 120 mils de silicone sont liés au bouchon
Spécification
PTFE / silicone | |
28 mm | |
20 mL | |
5 dr. | |
Bouchon à vis (avec opercule) |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Analyses environnementales | |
Polypropylène | |
60 mm |