Learn More
DWK Life Sciences 520 Bottle-Top Dispenser Reservoirs
Large selection of glass and Polyethylene reagent bottles, each supplied with one screw cap. Perfectly adapted with Calibrex™ bottle top dispensers.
Marque: DWK Life Sciences 844029
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs de col correspondants fournis avec les distributeurs.
Spécification
Flacon de réactif | |
Verre sodocalcique | |
Distributeur à flacons modèle 520 | |
33,81 oz. | |
45 mm |
Ambré | |
1000 mL | |
Carré | |
1,77 in |