missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences 520 Bottle-Top Dispenser Reservoirs
Large selection of glass and Polyethylene reagent bottles, each supplied with one screw cap. Perfectly adapted with Calibrex™ bottle top dispensers.
30.70€ - 253.00€
Spécification
Type de produit | Flacon de réactif |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Distributeur à flacons modèle 520 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Diamètre (métrique) externe du col | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Diamètre (métrique) externe du col | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12457191
|
DWK Life Sciences
844029 |
1000 mL | Ambré | 45 mm | Carré |
41.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12467191
|
DWK Life Sciences
844030 |
2500 mL | Ambré | 45 mm | Rond |
64.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12427191
|
DWK Life Sciences
844025 |
250 mL | Ambré | 32 mm | Carré |
30.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12437191
|
DWK Life Sciences
844026 |
500 mL | Transparent | 32 mm | Rond |
253.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12447191
|
DWK Life Sciences
844027 |
500 mL | Ambré | 32 mm | Carré |
61.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- For use with Wheaton 520 bottle-top dispensers
- Cat. No. 13-706-8, made of clear borosilicate glass; with graduations
- All others ungraduated and made of amber glass (13-706-9, Plastisol™-coated amber glass)
Spécification
Flacon de réactif | |
Distributeur à flacons modèle 520 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit