Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ensemble de filtration 25 mm avec raccord de bouchon nº 5 et support en acier inoxydable
Conçue pour traiter de petits volumes de liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
21.75€ - 314.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 25mm |
---|
Includes:
- 316 stainless steel support with 120 mesh screen
- PTFE support screen gasket
- Glass support base
- 15mL graduated funnel
- Anodized aluminum clamp
- No. 5 silicone stopper
Code produit | Marque | Matériau | Type | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Type | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11778959
|
DWK Life Sciences
419338 |
PTFE | Joint de porte-filtre | 6/boîte |
21.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11791893
|
DWK Life Sciences
419327 |
Verre borosilicaté | Ensemble de filtration | 1 |
314.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
- Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
Ensemble de filtration 25mm |