Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ensemble de filtration 25 mm avec raccord de bouchon nº 5 et support en acier inoxydable
Conçue pour traiter de petits volumes de liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
Marque:  DWK Life Sciences 419338
20.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21903" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11778959
  • 21.75€ / 6 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes:
  • Support en acier inoxydable 316 avec grille à mailles 120
  • Joint de porte-filtre en PTFE
  • Base de support en verre
  • Entonnoir gradué de 15 ml
  • Pince en aluminium anodisé
  • Bouchon en silicone nº 5
Description
Description
  • Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
  • Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
Spécification
Ensemble de filtration 25mm
PTFE
6/boîte
Joint de porte-filtre