Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ensemble de filtration 25 mm avec raccord de bouchon nº 5 et support en acier inoxydable
Conçue pour traiter de petits volumes de liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
Marque: DWK Life Sciences 419327
286.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21903" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Includes:
- Support en acier inoxydable 316 avec grille à mailles 120
- Joint de porte-filtre en PTFE
- Base de support en verre
- Entonnoir gradué de 15 ml
- Pince en aluminium anodisé
- Bouchon en silicone nº 5
Description
- Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
- Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
Verre borosilicaté | |
Un 316 support en acier inox avec une grille à 120 mailles, un joint de porte-filtre en PTFE, une base de support en verre, un entonnoir gradué de 15 ml, une pince en aluminium anodisé, un bouchon en silicone n° 5 | |
Ensemble de filtration |
Ensemble de filtration 25mm | |
Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques, pour produire un filtrat ultra propre | |
1 |