Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Les flacons à bouchon vissé Wheaton 15 x 45 sont conçus principalement pour être utilisés dans les échantillonneurs Waters WISP™ à 48 positions et d’autres échantillonneurs automatiques. Les flacons sont fabriqués en verre borosilicaté de type I et emballés sur des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 100, pour plus de commodité et de propreté
332.00€ - 388.00€
Spécification
Type de bouchon | Bouchon à vis |
---|---|
Hauteur (métrique) | 45 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12492741
|
DWK Life Sciences
224795-01 |
Ambré | Oui |
388.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12482741
|
DWK Life Sciences
224795 |
Ambré | Non |
332.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12472741
|
DWK Life Sciences
224794-01 |
Transparent | Oui |
339.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
- Inserts à volume limité disponibles séparément
Spécification
Bouchon à vis | |
45 mm |