Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
Marque:  DWK Life Sciences 224794-01
Code produit. 12472741
  • 339.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
  • Inserts à volume limité disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
PP
1,77 in
45 mm
13-425
15 mm
4 mL
Bouchon à vis
1000/boîte