Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Convenience Pack With 11 mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler. Writing patch allows for identification needle damage.
53.75€ - 97.55€
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur de bouchon Septum Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de bouchon Septum Prix Quantité et disponibilité  
12434931
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0207
Vert PTFE, silicone
84.75€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12464931
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0304
Bleu PTFE, silicone, PTFE
96.05€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12424931
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0204
Bleu PTFE, silicone
84.75€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12454931
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0303
Rouge PTFE, silicone, PTFE
97.55€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12414931
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0203
Rouge PTFE, silicone
84.60€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12404931
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-02
Naturel PTFE, silicone
84.20€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12494921
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0107
Vert PTFE, caoutchouc
54.05€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12474921
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0103
Rouge PTFE, caoutchouc
53.75€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12484921
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-0104
Bleu PTFE, caoutchouc
53.75€
100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12464921
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225174-01
Naturel PTFE, caoutchouc
53.75€
100 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
Description
  • Manufactured from certified clear Type I borosilicate glass
  • Writing patch
  • Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
  • 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Pour la chromatographie
Aluminium
32 mm
11 mm
12 mm
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à sertir
100/boîte