Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Convenience Pack With 11 mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler. Writing patch allows for identification needle damage.
Marque: DWK Life Sciences W225174-0103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent certifié
- Zone d’écriture
- Les flacons sont conditionnés par 100 par sachet et par 10 sachets par boîte
- L’ouverture, 40 % plus grande, améliore l’accessibilité des échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille de l’échantillonneur automatique
Spécification
Rouge | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Pour la chromatographie | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
PTFE, caoutchouc | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
100/boîte | |