Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Disponibles en verre borosilicaté transparent et ambré et en PP naturel. Les flacons et bouchons à clipser peuvent être achetés séparément. Les bouchons à clipser en PE sont dotés d’une fente en étoile pour faciliter la pénétration de l’aiguille.
Marque:  DWK Life Sciences 225124
Code produit. 12403651
  • 201.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Choix de verre borosilicaté ou de PP
  • Bouchon à clipser disponible en PE basse densité
Informations sur la commande
Accepte les bouchons à clipser de 12 mm ; voir nº de cat.03-344-87 pour plus de détails.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
PP
1,25 in
32 mm
12 mm
12 mm
2 mL
Bouchons
1000/boîte
Nom du produit
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials > Flacon, capacité : 2 ml, PP