Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Code produit. p-2637568 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Naturel
Transparent
Matériau:
PP
Verre borosilicaté
Verre de silice
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 11521215
Marque: DWK Life Sciences 225120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en verre borosilicaté transparent et ambré et en PP naturel. Les flacons et bouchons à clipser peuvent être achetés séparément. Les bouchons à clipser en PE sont dotés d’une fente en étoile pour faciliter la pénétration de l’aiguille.
  • Choix de verre borosilicaté ou de PP
  • Bouchon à clipser disponible en PE basse densité
Informations sur la commande
Accepte les bouchons à clipser de 12 mm ; voir nº de cat.03-344-87 pour plus de détails.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2 mL
Hauteur (impériale) 1,25 in
Type de bouchon Bouchons
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 1000/boîte
Taille du bouchon 12 mm