Learn More
Cytiva Filtres pour seringues Whatman™ Uniflo™ avec préfiltre GF, 0,45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
298.00€ - 1175.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 4,98 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17345200
|
Cytiva
9931-3004 |
H-PTFE | 100/boîte |
298.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17365200
|
Cytiva
9932-3004 |
H-PTFE | 500/boîte |
1175.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17141665
|
Cytiva
9929-3004 |
Nylon | 100/Boîte |
298.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17161665
|
Cytiva
9930-3004 |
Nylon | 500/Boîte |
1175.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17121655
|
Cytiva
9923-3004 |
PES | 100/Boîte |
298.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17141655
|
Cytiva
9924-3004 |
PES | 500/Boîte |
1175.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17101665
|
Cytiva
9927-3004 |
PTFE | 100/Boîte |
298.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17121665
|
Cytiva
9928-3004 |
PTFE | 500/Boîte |
1175.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17161655
|
Cytiva
9925-3004 |
PVDF | 100/Boîte |
298.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17181655
|
Cytiva
9926-3004 |
PVDF | 500/Boîte |
1175.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Whatman Uniflo GF Syringe Filters are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing
- 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes
- Laser etched printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
67,5 psi | |
Fibre de verre (GF) |
0,45 μm | |
4,98 cm2 | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Luer-Slip mâle | |
30 mm |