Learn More
Cytiva Filtres pour seringues Whatman™ Uniflo™ avec préfiltre GF, 0,45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
Marque: Cytiva 9931-3004
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
Les filtres pour seringues Whatman Uniflo GF sont disponibles dans plusieurs choix de membranes avec un boîtier en polypropylène surmoulant.
- Tailles de pores de 0,2 μm ou 0,45 μm
- Impression gravée au laser sur le filtre pour faciliter l’identification
- Espace sur paillasse pour économiser le conditionnement
Spécification
PTFE | |
0,45 μm | |
4,98 cm2 | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
100/boîte | |
Fibre de verre (GF) |
H-PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
67,5 psi | |
Luer-Slip mâle | |
30 mm |
Sécurité et traitement
- FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.