Learn More
Cytiva ™Filtres pour seringues Whatman Uniflo, 0,45 μm, milieu de filtration PES
Les membranes en PES hydrophiles sont conçues pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, Elles sont adaptées à de nombreux solvants organiques et aqueux.
805.00€ - 855.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 0,65 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15823597
|
Cytiva
9912-1304 |
13 mm | 19,6 x 16,9 mm |
855.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15843597
|
Cytiva
9912-2504 |
25 mm | 24,5 x 29,2 mm |
805.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les membranes hydrophiles PES sont conçues pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, ils sont adaptés à de nombreux solvants organiques et aqueux.
Les filtres pour seringue 13 mm Whatman Uniflo de Cytiva associent qualité supérieure et efficacité économique. Ils sont bien adaptés à la filtration rapide et courante par seringue de petits volumes d’échantillon allant jusqu’à 10 ml dans la préparation des échantillons de laboratoire. Ils sont disponibles dans une variété de choix de membranes et de tailles de pores avec un boîtier en polypropylène surmoulant. Les filtres Uniflo sont individuellement imprimés à jet d'encre pour en faciliter l'identification et conditionnés dans des boîtes en plastique propres et rescellables et recyclables afin d'optimiser l'espace de stockage en laboratoire.Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
Luer-Slip mâle | |
500 unités |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
67,5 psi |