Learn More
Cytiva ™Filtres pour seringues Whatman Uniflo, 0,45 μm, milieu de filtration PES
Les membranes en PES hydrophiles sont conçues pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, Elles sont adaptées à de nombreux solvants organiques et aqueux.
Marque: Cytiva 9912-2504
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.40400kg
Description
Les membranes hydrophiles PES sont conçues pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, ils sont adaptés à de nombreux solvants organiques et aqueux.
Les filtres pour seringue 25 mm Whatman Uniflo de Cytiva Life Sciences associent qualité supérieure et efficacité économique. Ils sont parfaitement adaptés à la filtration rapide et courante par seringue de petits volumes d’échantillon allant jusqu’à 100 ml dans la préparation des échantillons de laboratoire. Ils sont disponibles dans plusieurs choix de membranes et de tailles de pores avec un boîtier en polypropylène surmoulant. Les filtres Uniflo sont individuellement imprimés à jet d'encre pour en faciliter l'identification et conditionnés dans des boîtes en plastique propres et rescellables et recyclables afin d'optimiser l'espace de stockage en laboratoire.Spécification
Whatman Uniflo 25 mm 0,45 PES 500/boîte | |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
67,5 psi | |
24,5 x 29,2 mm |
PTFE | |
Non stérile | |
PP | |
Luer-Slip mâle | |
500 unités | |
25 mm |