Learn More
Cytiva Whatman™ Système de transfert TurboBlotter, petites recharges
À utiliser avec les kits TurboBlotter
200.00€ - 325.00€
Spécification
Type | Recharge Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™ |
---|---|
Comprend | Cinq kits de matériel de transfert (membrane Nytran™ SPC, mèche et pile de 8 feuilles de papier de chromatographie de 3 mm et 20 feuilles de papier GB004) |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du gel | Longueur (métrique) globale | Largeur (impériale) du gel | Largeur (métrique) du gel | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du gel | Longueur (métrique) globale | Largeur (impériale) du gel | Largeur (métrique) du gel | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11919297
|
Cytiva
10416306 |
5,5 po | 14 cm | 4,3 po | 11 cm |
325.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11999287
|
Cytiva
10416302 |
5,9 po | 15 cm | 3,9 po | 10 cm | N/A | |||
Description
Les boîtes de recharge contiennent des membranes et des papiers supplémentaires nécessaires pour d’autres transferts.
- Se compose d’une feuille de membrane en nylon de 0,45 μm Nytra™ SPC
- Une mèche de papier transfert 3 MM Chr
- Pile de transferts composée de huit feuilles de papier transfert 3MM Chr
- 20 feuilles de papier transfert GB004
- Les recharges contiennent cinq kits de matériaux de transfert
Spécification
Recharge Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™ | |
Cinq kits de matériel de transfert (membrane Nytran™ SPC, mèche et pile de 8 feuilles de papier de chromatographie de 3 mm et 20 feuilles de papier GB004) |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto