Learn More
Cytiva Whatman™ Système de transfert TurboBlotter, petites recharges
À utiliser avec les kits TurboBlotter
Marque: Cytiva 10416306
302.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les boîtes de recharge contiennent des membranes et des papiers supplémentaires nécessaires pour d’autres transferts.
- Se compose d’une feuille de membrane en nylon de 0,45 μm Nytra™ SPC
- Une mèche de papier transfert 3 MM Chr
- Pile de transferts composée de huit feuilles de papier transfert 3MM Chr
- 20 feuilles de papier transfert GB004
- Les recharges contiennent cinq kits de matériaux de transfert
Spécification
Kit de transfert TurboBlotter™ sur gel de 11 x 14 cm | |
Cinq kits de matériel de transfert (membrane Nytran™ SPC, mèche et pile de 8 feuilles de papier de chromatographie de 3 mm et 20 feuilles de papier GB004) | |
14 cm | |
11 cm |
Recharge Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™ | |
5,5 po | |
4,3 po |