Learn More
Cytiva Entonnoir de filtration trois pièces Whatman™
Doté de la filtration rapide et simple. Les entonnoirs de filtration à trois pièces Whatman™ se démontent rapidement pour l'insertion d’un nouveau filtre. Les entonnoirs sont disponibles avec un choix de trois plaques et sont déclinés en plusieurs tailles.
272.00€ - 720.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Comprend | Plaque en acrylique |
Type | Entonnoir de filtration |
Includes: Plaque en acrylique avec une température de fonctionnement maximale de 65°C
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Volume (métrique) | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Volume (métrique) | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11300634
|
Cytiva
1950-002 |
25 mm | 16 ml | 2 cmsup2/sup |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11310634
|
Cytiva
1950-004 |
47 mm | 36 ml | 8 cmsup2/sup |
302.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10387671
|
Cytiva
1950-007 |
70 mm | 115 ml | 19,6 cmsup2/sup |
338.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11330634
|
Cytiva
1950-009 |
90 mm | 200 ml | 38,5 cmsup2/sup |
427.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11340634
|
Cytiva
1950-012 |
125 mm | 530 ml | 66,5 cmsup2/sup |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10384061
|
Cytiva
1950-017 |
70 mm | 210 ml | 19,6 cmsup2/sup |
426.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10184161
|
Cytiva
1950-027 |
70 mm | 400 ml | 19,6 cmsup2/sup |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Dotés de la filtration rapide et simple.Les entonnoirs de filtration à trois pièces Whatman™ se démontent rapidement pour l’insertion d’un nouveau filtre.Les entonnoirs sont disponibles avec un choix de trois plaques et déclinés en plusieurs tailles.
L'utilisation accrue de filtres en microfibre de verre à haute efficacité dans les laboratoires modernes a créé une demande pour des systèmes de support de filtres simples et efficaces. Les entonnoirs à filtre de 3 pièces Whatman ont été conçus pour compléter la gamme de rétention de particules fines, de filtres en microfibre de verre à débit rapide Whatman.- Construction en trois pièces ; l'entonnoir est rapidement démonté pour l'insertion d'un nouveau filtre
- Les brides d'étanchéité en verre sont à plat pour assurer un bon joint de filtre
- Les solides conservés sont déposés dans le cercle filtrant
- Le serrage des bords empêche la perte périphérique et le passage possible de la solution autour, plutôt qu’à travers le cercle filtrant
- Les pièces peuvent être nettoyées rapidement et efficacement
- Acrylique - Fournie en standard ; convient à la filtration de la plupart des solutions aqueuses ; température de fonctionnement maximale de 65°C
- Plaque en polypropylène - En option. Recommandée pour la plupart des acides (sauf l'acide nitrique concentré et l'acide sulfurique fumant) à température ambiante ; convient également à la plupart des alcools, glycols, éthers et cétones ; température de fonctionnement maximale de 100°C
- PTFE - Pour pratiquement tous les acides, alcalis et solvants courants à des températures allant jusqu’à 100°'C ; température de fonctionnement maximale de 200°C
Spécification
Polypropylène | |
Plaque en acrylique | |
Entonnoir de filtration |