Learn More
Cytiva Entonnoir de filtration trois pièces Whatman™
Doté de la filtration rapide et simple. Les entonnoirs de filtration à trois pièces Whatman™ se démontent rapidement pour l'insertion d’un nouveau filtre. Les entonnoirs sont disponibles avec un choix de trois plaques et sont déclinés en plusieurs tailles.
Marque: Cytiva 1950-004
270.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21903" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.12240kg
Description
Dotés de la filtration rapide et simple.Les entonnoirs de filtration à trois pièces Whatman™ se démontent rapidement pour l’insertion d’un nouveau filtre.Les entonnoirs sont disponibles avec un choix de trois plaques et déclinés en plusieurs tailles.
L'utilisation accrue de filtres en microfibre de verre à haute efficacité dans les laboratoires modernes a créé une demande pour des systèmes de support de filtres simples et efficaces. Les entonnoirs à filtre de 3 pièces Whatman ont été conçus pour compléter la gamme de rétention de particules fines, de filtres en microfibre de verre à débit rapide Whatman.- Construction en trois pièces ; l'entonnoir est rapidement démonté pour l'insertion d'un nouveau filtre
- Les brides d'étanchéité en verre sont à plat pour assurer un bon joint de filtre
- Les solides conservés sont déposés dans le cercle filtrant
- Le serrage des bords empêche la perte périphérique et le passage possible de la solution autour, plutôt qu’à travers le cercle filtrant
- Les pièces peuvent être nettoyées rapidement et efficacement
- Acrylique - Fournie en standard ; convient à la filtration de la plupart des solutions aqueuses ; température de fonctionnement maximale de 65°C
- Plaque en polypropylène - En option. Recommandée pour la plupart des acides (sauf l'acide nitrique concentré et l'acide sulfurique fumant) à température ambiante ; convient également à la plupart des alcools, glycols, éthers et cétones ; température de fonctionnement maximale de 100°C
- PTFE - Pour pratiquement tous les acides, alcalis et solvants courants à des températures allant jusqu’à 100°'C ; température de fonctionnement maximale de 200°C
Spécification
PP | |
Plaque en acrylique | |
36 ml | |
12,1 cm |
8 cmsup2/sup | |
Entonnoir de filtration | |
4,76 in | |
47 mm |