Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™, ME 25
Membranes d’ester de cellulose mixte stériles Cytiva Whatman, ME 25, noir, diamètre extérieur :47 mm, 1,85 po, couleur de grille :blanc, autoclavable :oui, grade :ME 25, comprend :papier intercalaire et pas de tampon, type de membrane :WME, taille de pore :0,45 µm, capacité de liaison protéique :Moyenne
96.29€ - 850.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Poids de base | 4,3 à 5,0 mg/cm2 |
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Couleur de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Couleur de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11355394
|
Cytiva
10409772 |
Noir | 50 mm | Blanc |
181.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11335314
|
Cytiva
10401670 |
Blanc | 47 mm | Non applicable |
160.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11345394
|
Cytiva
10409771 |
Noir | 47 mm | Blanc |
850.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11335394
|
Cytiva
10409770 |
Noir | 47 mm | Blanc |
179.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11345384
|
Cytiva
10407970 |
Blanc | 47 mm | Blanc |
201.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13247119
|
Cytiva
10406802 |
Blanc | 50 mm | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13267119
|
Cytiva
10406801 |
Blanc | 50 mm | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13237119
|
Cytiva
10406800 |
Blanc | 47 mm | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13257119
|
Cytiva
10406803 |
Blanc | 47 mm | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Membranes d’ester de cellulose mixte stériles Cytiva Whatman, ME 25, noir, diamètre extérieur :47 mm, 1,85 po, couleur de grille :blanc, autoclavable :oui, grade :ME 25, comprend :papier intercalaire et pas de tampon, type de membrane :WME, taille de pore :0,45 µm, capacité de liaison protéique :Moyenne
Membrane esters de cellulose mélangés MCE• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME25
Spécification
Autoclavables | |
Ester de cellulose mixte | |
Stérile | |
130deg;C |
4,3 à 5,0 mg/cm2 | |
0,45 μm | |
Moyenne | |
Membrane |