Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™, ME 25
Membranes d’ester de cellulose mixte stériles Cytiva Whatman, ME 25, noir, diamètre extérieur :47 mm, 1,85 po, couleur de grille :blanc, autoclavable :oui, grade :ME 25, comprend :papier intercalaire et pas de tampon, type de membrane :WME, taille de pore :0,45 μm, capacité de liaison protéique :Moyenne
Marque: Cytiva 10406803
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03800kg
Description
Membranes d’ester de cellulose mixte stériles Cytiva Whatman, ME 25, noir, diamètre extérieur :47 mm, 1,85 po, couleur de grille :blanc, autoclavable :oui, grade :ME 25, comprend :papier intercalaire et pas de tampon, type de membrane :WME, taille de pore :0,45 μm, capacité de liaison protéique :Moyenne
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
ME 25 | |
Stérile | |
Noir | |
Moyenne | |
130deg;C | |
47 mm |
4,3 à 5,0 mg/cm2 | |
Ester de cellulose mixte | |
0,45 μm | |
distributeur de membranes | |
Sans intercaler de papier et de tampon | |
3,1mm | |
Membrane |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose