Learn More
Cytiva Solvant Whatman™ IFD 0,2 μm50 mm, polypropylène
Le solvant IFD de GE est un filtre/dégazeur HPLC en ligne à haut débit, conçu pour filtrer et dégazer simultanément les phases mobiles HPLC à base organique.
Marque: Cytiva 6725-5002A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plus rapide que la préparation de phase mobile traditionnelle
- Membrane et boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques, conçus pour filtrer les phases mobiles de solvant sans équipement de dégazage autonome coûteux
- Orifices d’aération à l’entrée avec bouchon Luer Lock
- Test d’intégrité avec la méthode du point de bulle
- Raccords d’extrémité inclus - pour les bagues et bouchons de rechange, consultez notre kit de raccords d’extrémité IFD
Spécification
Solvant IFD, 0,2 μm, 50 mm, polypropylène, tubulure 1/8 po. de diamètre uniquement (10 pièces) | |
16 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
10 unités | |
50 mm |
0,2 μm | |
Dégazeurs à filtre en ligne aqueux et solvant IFD Whatman | |
tubulure de 1/8 po. seulement | |
Solvant IFD |