Learn More
Cytiva Solvant Whatman™ IFD 0,2 μm50 mm, polypropylène
Click to view available options
Raccord d’entrée (métrique):
Tubulure de diamètre 0,8 à 4 mm
tubulure de 1/8 po. seulement
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Plus rapide que la préparation de phase mobile traditionnelle
- Membrane et boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques, conçus pour filtrer les phases mobiles de solvant sans équipement de dégazage autonome coûteux
- Orifices d’aération à l’entrée avec bouchon Luer Lock
- Test d’intégrité avec la méthode du point de bulle
- Raccords d’extrémité inclus - pour les bagues et bouchons de rechange, consultez notre kit de raccords d’extrémité IFD
Spécification
Spécification
| Description | Solvant IFD, 0,2 mu;m, 50 mm, polypropylène, tubulure de 0,8 à 4 mm de diamètre (10 pièces) |
| Porosité | 0,2 μm |
| Zone de filtration | 16 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Dégazeurs à filtre en ligne aqueux et solvant IFD Whatman |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Raccord d’entrée (métrique) | Tubulure de diamètre 0,8 à 4 mm |
| Quantité | 10 unités |
| Type | Solvant IFD |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |