Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Feuilles de grade 2
Pouvoir de rétention et d’absorption plus important que les filtres de grade 1, avec une augmentation proportionnelle du temps de filtration. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les feuilles de grade 2 sont utilisées pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol.
324.00€ - 394.00€
Spécification
Format | Feuille |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | >8 μm |
Vitesse de filtration | 240 s |
Débit | Moyenne |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342835
|
Cytiva
1002-917 |
460 x 570 mm (18,11 x 22,45 po) |
324.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300434
|
Cytiva
1002-929 |
600 x 600 mm (23,62 x 23,62 po) |
356.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11320434
|
Cytiva
1002-931 |
580 x 680 mm (22 x 26 po) |
394.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 8 μm
- Porosité : Moyenne fine
- Vitesse de filtration : ASTM™, 55 s ; Herzberg, 240 s.
- Surface : Lisse
- Contient les éléments nutritifs du sol dans les essais de croissance des plantes
- Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’analyse des semences dans l’industrie agricole
Spécification
Feuille | |
>8 μm | |
Moyenne | |
Grade 2 | |
100 / boîte |
Cellulose | |
240 s | |
Un filtre standard utilisé pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol. | |
Moyenne fine | |
190 μm |