Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Feuilles de grade 2
Pouvoir de rétention et d’absorption plus important que les filtres de grade 1, avec une augmentation proportionnelle du temps de filtration. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Les feuilles de grade 2 sont utilisées pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol.
Marque: Cytiva 1002-929
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.87000kg
Description
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 8 μm
- Porosité : Moyenne fine
- Vitesse de filtration : ASTM™, 55 s ; Herzberg, 240 s.
- Surface : Lisse
- Contient les éléments nutritifs du sol dans les essais de croissance des plantes
- Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’analyse des semences dans l’industrie agricole
Spécification
Papier filtre qualitatif de grade 2, qualité standard, feuille, 600 x 600 mm | |
Cellulose | |
240 s | |
Un filtre standard utilisé pour surveiller des contaminants spécifiques dans l’analyse de l’atmosphère et du sol. | |
Moyenne fine | |
190 μm | |
600 mm |
Feuille | |
>8 μm | |
Moyenne | |
Grade 2 | |
100 / boîte | |
600 x 600 mm (23,62 x 23,62 po) | |
600 mm |