Learn More
Cytiva Papiers filtres en microfibre de quartz en forme de cercle Whatman™ QM-C
Pour l’analyse des métaux lourds dans la surveillance des particules et de la qualité de l’air
301.00€ - 1050.00€
Spécification
Débit d’air | 19 s/100 ml/po2 |
---|---|
Poids de base | 85 g/m2 |
Format | Rond |
Matériau | Silice |
Qualité | Qualité QM-C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16493529
|
Cytiva
1855-037 |
37 mm |
301.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17662165
|
Cytiva
1855-045 |
45 mm |
329.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16403539
|
Cytiva
1855-047 |
47 mm |
343.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17672165
|
Cytiva
1855-050 |
50 mm |
377.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16521620
|
Cytiva
1855-082 |
82 mm |
483.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16413539
|
Cytiva
1855-090 |
90 mm |
640.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16531620
|
Cytiva
1855-110 |
110 mm |
690.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16423539
|
Cytiva
1855-150 |
150 mm |
1050.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Papiers filtres 100 % microfibre de quartz, qualité QM-C.
- Permet l’analyse des métaux lourds dans les PM2.5/PM10
- Permet aux clients de générer des données de haute qualité
- Présente de faibles traces de métaux et une résistance élevée à la température
- Sans liants ni composés organiques
- Les filtres pré-alimentés éliminent l’étape de cuisson, ce qui permet de gagner du temps lors du processus de préparation
- Efficacité de rétention d’air ≥ 99,95 % à 0,3 μm DOP
- Résistance thermique jusqu’à 1 200°C.
- Le rapport sur les métaux spécifiques aux lots est disponible sur le site Web du fournisseur
- Certifié conforme aux normes européennes et américaines EPA pour l’analyse des métaux lourds dans les particules dans l’air
Spécification
19 s/100 ml/po2 | |
Rond | |
Qualité QM-C | |
475 μm |
85 g/m2 | |
Silice | |
1200°C | |
Papier filtre en quartz |