Learn More
Cytiva Papiers filtres en microfibre de quartz en forme de cercle Whatman™ QM-C
Pour l’analyse des métaux lourds dans la surveillance des particules et de la qualité de l’air
Marque: Cytiva 1855-090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05810kg
Description
- Papiers filtres 100% microfibre de quartz, qualité QM-C.
- Permet l'analyse des métaux lourds dans les PM2,5/PM10
- Permet aux clients de générer des données de haute qualité
- Présente des métaux traces et une résistance élevée à la température
- Sans liants ni produits chimiques organiques
- Les filtres pré-alimentés éliminent l'étape de cuisson, ce qui permet de gagner du temps lors du processus de préparation
- Efficacité de rétention d'air ≥99,95% à 0,3 μm DOP
- Résistance à la température jusqu'à 1 200°C.
- Le rapport sur les métaux spécifiques aux lots est disponible sur le site Web du fournisseur
- Certifié conforme aux normes européennes et américaines EPA pour l’analyse des métaux lourds dans les particules dans l'air
Spécification
19 s/100 ml/po2 | |
Pré-alimentés, sans liant | |
Silice | |
Qualité QM-C | |
1200°C | |
Papier filtre en quartz |
85 g/m2 | |
Rond | |
Échantillonnage et analyse des particules (PM2,5/PM10/TSP) dans l'air ambiant, les gaz acides, les cheminées, les conduits et les aérosols | |
100/Bte | |
475 μm | |
90 mm |