Learn More
Cytiva Whatman™ Pyramid Folded Filter Papers
Easy to use, saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
247.00€ - 326.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Quantité | 1 000/Bte |
Type | Papier filtre |
Diamètre (métrique) | 125 mm |
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16062042
|
Cytiva
9891-128 |
Grade 6 |
247.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16072042
|
Cytiva
9892-128 |
Grade 40 |
326.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Easily fits into conical funnels
- Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
- Provides the same high quality and consistency that is expected from all Whatman™ Filter Papers
Spécification
Plié | |
1 000/Bte | |
125 mm |
Cellulose | |
Papier filtre |