Learn More
Cytiva Whatman™ Pyramid Folded Filter Papers
Easy to use, saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
Marque: Cytiva 9891-128
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Description
- S’adapte facilement aux entonnoirs coniques
- Permet d’économiser du temps précieux lors de l’exécution d’analyses répétitives ou multiples
- Qualité et cohérence identiques à celles attendues pour tous les papiers filtres Whatman™
Spécification
100 g/m2 | |
Plié | |
Entonnoirs coniques, analyses répétitives ou multiples | |
1 000/Bte | |
Papier filtre |
Teneur en cendres : 0,15% | |
Cellulose | |
Grade 6 | |
180 μm | |
125 mm |