Learn More
Cytiva Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Conçus pour garantir une bonne stabilité dans les solutions à pH faible, une faible teneur en matières extractibles et une faible liaison protéique, ils sont adaptés à de nombreux solvants organiques et aqueux. Les filtres pour seringues en PES non stériles Whatman™ Puradisc permettent un flux de liquide plus important que les filtres en PTFE ou en PVDF.
Marque:  Cytiva 6794-2510
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.47000kg
Code produit. 11393325
  • 1390.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 08-11-2024
Description
  • Membrane en polyéthersulfone (PES) pour le filtrage des solutions aqueuses
  • Faible liaison protéique
  • Boîtier en polypropylène
  • Raccord d’entrée Luer-Lock femelle
  • Raccord de sortie Luer Slip mâle
Spécification
Spécification
Filtre pour seringue en polyéthersulfone Puradisc de 25 mm, 1,0 mu;m, non stérile (1000 pièces)
1,0 μm
4,2 cm2
Polypropylène (PP) sans pigment
Luer mâle
1000 pièces
Jusqu’à 100 mL
25 mm
PES
Non stérile
Pour les solutions aqueuses ou à base de solvants, HPLC, TLC, échantillonnage GC
Raccord Luer Lock femelle
5,2 bar (75 psi)
Filtre pour seringue
22,9 x 28,4 mm