Learn More
Filtres pour seringues H-PTFE Whatman™ Puradisc
Le filtre pour seringue H-PTFE Puradisc contient une membrane hydrophile chimiquement stable et inerte. La membrane H-PTFE présente une faible liaison protéique et peut être utilisée à la fois pour les solvants organiques aqueux et agressifs.
105.00€ - 2670.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Description | Milieu de filtration en polytétrafluoroéthylène (H-PTFE) hydrophile |
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Polypropylène sans pigment (PP) |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16541620
|
N/A
6772-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 100/boîte |
218.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16581620
|
N/A
6773-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 200/boîte |
820.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16521630
|
N/A
6774-1302 |
13 mm | 0,2 μm | 2000/boîte |
2670.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16551620
|
Whatman products Cytiva
6772-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 100/boîte |
218.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16591620
|
Whatman products Cytiva
6773-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 500/boîte |
820.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16531630
|
Whatman products Cytiva
6774-1304 |
13 mm | 0,45 μm | 2000/boîte |
2670.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16561620
|
N/A
6772-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 50/boîte |
110.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16501630
|
N/A
6773-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 200/boîte |
324.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16541630
|
N/A
6774-2502 |
25 mm | 0,2 μm | 1000/boîte |
1345.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16571620
|
Whatman products Cytiva
6772-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 50/boîte |
105.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16511630
|
Whatman products Cytiva
6773-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 200/boîte |
324.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16551630
|
Whatman products Cytiva
6774-2504 |
25 mm | 0,45 μm | 1000/boîte |
1345.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Peut être utilisé avec des solvants aqueux et des solvants organiques agressifs
- Convient à la préparation d’échantillons pour la chromatographie en phase liquide à haute performance et ultra-haute performance (HPLC et uHPLC)
- Choix entre les diamètres du filtre pour seringue de 13 mm ou 25 mm pour une adaptation au volume d’échantillon
- Choix de tailles de pores de 0,2 μm ou 0,45 μm pour le maintien d’une grande variété de particules
- Convient à la filtration rapide des échantillons par seringue
Spécification
Autoclavables | |
Non stérile | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Filtre pour seringue |
Milieu de filtration en polytétrafluoroéthylène (H-PTFE) hydrophile | |
Polypropylène sans pigment (PP) | |
Luer mâle |