Learn More
Filtres pour seringues H-PTFE Whatman™ Puradisc
Le filtre pour seringue H-PTFE Puradisc contient une membrane hydrophile chimiquement stable et inerte. La membrane H-PTFE présente une faible liaison protéique et peut être utilisée à la fois pour les solvants organiques aqueux et agressifs.
Marque: N/A 6774-1302
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.04000kg
Description
- Peut être utilisé avec des solvants aqueux et des solvants organiques agressifs
- Convient à la préparation d’échantillons pour la chromatographie en phase liquide à haute performance et ultra-haute performance (HPLC et uHPLC)
- Choix entre les diamètres du filtre pour seringue de 13 mm ou 25 mm pour une adaptation au volume d’échantillon
- Choix de tailles de pores de 0,2 μm ou 0,45 μm pour le maintien d’une grande variété de particules
- Convient à la filtration rapide des échantillons par seringue
Spécification
Autoclavables | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Luer mâle | |
Jusqu’à 10 mL |
Milieu de filtration en polytétrafluoroéthylène (H-PTFE) hydrophile | |
Non stérile | |
Polypropylène sans pigment (PP) | |
2000/boîte | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |