Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues Aqua 30 mm Puradisc™
Spécialement conçus pour la filtration d’échantillons environnementaux avant analyse DCO et DBO Les filtres pour seringues Aqua 30 mm Whatman™ Puradisc™ minimisent la lixiviation du carbone de la membrane en acétate de cellulose qui pourrait contaminer l’échantillon.
169.00€ - 1335.00€
Spécification
Code couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Acétate de cellulose |
Porosité | 0,45 μm |
À utiliser avec (application) | Pour la filtration d’échantillons prélevés sur le terrain avant l’analyse DCO et DBO |
Matériau de boîtiers | PC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10054267
|
Cytiva
10462656 |
Lot de 50 |
169.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373155
|
Cytiva
10462655 |
Lot de 100 |
320.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10787651
|
Cytiva
10462650 |
Lot de 500 |
1335.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Membrane de filtre pour seringue en acétate de cellulose hydrophile à faible liaison protéique
- Filtre pour seringue en acétate de cellulose (CA) prélavé pour réduire le carbone organique extractible
- Conçu pour la préparation des échantillons impliqués dans l’analyse de la teneur en carbone organique dissous et l’analyse de la demande chimique en oxygène
- Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
- Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm), diamètre de 30 mm
- Membrane en acétate de cellulose de 0,45 micron
- Les membranes sont prélavées pour réduire les niveaux de carbone organique
- Conçus pour les échantillons aqueux
Spécification
Blanc | |
0,45 μm | |
PC | |
Luer mâle | |
30 mm |
Acétate de cellulose | |
Pour la filtration d’échantillons prélevés sur le terrain avant l’analyse DCO et DBO | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Filtre pour seringue |