Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues Aqua 30 mm Puradisc™
Spécialement conçus pour la filtration d’échantillons environnementaux avant analyse DCO et DBO Les filtres pour seringues Aqua 30 mm Whatman™ Puradisc™ minimisent la lixiviation du carbone de la membrane en acétate de cellulose qui pourrait contaminer l’échantillon.
Marque: Cytiva 10462650
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.28000kg
Description
- Membrane de filtre pour seringue en acétate de cellulose hydrophile à faible liaison protéique
- Filtre pour seringue en acétate de cellulose (CA) prélavé pour réduire le carbone organique extractible
- Conçu pour la préparation des échantillons impliqués dans l’analyse de la teneur en carbone organique dissous et l’analyse de la demande chimique en oxygène
- Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
- Surface de filtration supérieure (plus 44 % par rapport aux 25 mm), diamètre de 30 mm
- Membrane en acétate de cellulose de 0,45 micron
- Les membranes sont prélavées pour réduire les niveaux de carbone organique
- Conçus pour les échantillons aqueux
Spécification
Blanc | |
0,45 μm | |
PC | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue |
Acétate de cellulose | |
Pour la filtration d’échantillons prélevés sur le terrain avant l’analyse DCO et DBO | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Lot de 500 | |
30 mm |