Learn More
Cytiva Filtres pour seringues 25 mm Whatman™ Puradisc : Stérile
Purifient les solutions aqueuses et organiques. Les filtres pour seringues 25 mm Whatman™ Puradisc sont dotés de boîtiers en polypropylène avec raccord d’entrée Luer-Lock femelle et sortie Luer mâle.
Marque: Cytiva 6794-2512
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- Fabriqués en polypropylène sans pigment
- Membrane en polyéthersulfone (PES) pour le filtrage des solutions aqueuses.
- Faible liaison protéique
- Volume de rétention minimum
Spécification
PES | |
Stérile | |
Pour la filtration de solutions aqueuses | |
Polypropylène sans pigment | |
Luer mâle | |
1000/boîte | |
Jusqu’à 100 mL |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
< 0,1 ml | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5.2bar | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |