Learn More
Cytiva Cercles à membrane en PTFE Whatman™
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs. Les cercles de membrane en PTFE Whatman™ sont particulièrement utiles pour l'analyse HPLC lorsque les particules solides peuvent endommager de façon permanente la colonne.
Marque: Cytiva 10411413
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03060kg
Description
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs.Les membranes circulaires en PTFE Whatman™ s’avèrent particulièrement utiles en analyse HPLC lorsque les particules solides risquent d’endommager définitivement la colonne.
- Hydrophobe
- Formulation chimiquement stable et inerte
- Peuvent être utilisés jusqu’à 120°C
- Laminés sur du matériel de support en polypropylène arrangé de façon aléatoire
- Pour la filtration avec des solutions ou des gaz organiques et chimiquement agressifs
- Particulièrement adaptés à l'analyse HPLC
Spécification
PTFE | |
Hydrophobe | |
50/boîte |
0,2 μm | |
TE 35 | |
50 mm |