Learn More
Cytiva Cercles à membrane en PTFE Whatman™
Code produit. p-4520453
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
1,0 μm
5 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. 11383435
Marque: Cytiva 10411311
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs. Les cercles de membrane en PTFE Whatman™ sont particulièrement utiles pour l'analyse HPLC lorsque les particules solides peuvent endommager de façon permanente la colonne.
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs.Les membranes circulaires en PTFE Whatman™ s’avèrent particulièrement utiles en analyse HPLC lorsque les particules solides risquent d’endommager définitivement la colonne.
  • Hydrophobe
  • Formulation chimiquement stable et inerte
  • Peuvent être utilisés jusqu’à 120°C
  • Laminés sur du matériel de support en polypropylène arrangé de façon aléatoire
  • Pour la filtration avec des solutions ou des gaz organiques et chimiquement agressifs
  • Particulièrement adaptés à l'analyse HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Porosité 0,45 μm
Hydrophobicité Hydrophobe
Type de membrane TE 36
Nb par paquet 50Pack
Diamètre (métrique) 47 mm