Learn More
Cytiva Cercles à membrane en PTFE Whatman™
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs. Les cercles de membrane en PTFE Whatman™ sont particulièrement utiles pour l'analyse HPLC lorsque les particules solides peuvent endommager de façon permanente la colonne.
Marque:  Cytiva 10411405
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Code produit. 11325404
  • 255.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs.Les membranes circulaires en PTFE Whatman™ s’avèrent particulièrement utiles en analyse HPLC lorsque les particules solides risquent d’endommager définitivement la colonne.
  • Hydrophobe
  • Formulation chimiquement stable et inerte
  • Peuvent être utilisés jusqu’à 120°C
  • Laminés sur du matériel de support en polypropylène arrangé de façon aléatoire
  • Pour la filtration avec des solutions ou des gaz organiques et chimiquement agressifs
  • Particulièrement adaptés à l'analyse HPLC
Spécification
Spécification
PTFE
Hydrophobe
50/boîte
25 mm
0,2 μm
TE 35
240 μm