Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 TF
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l'isolement des gaz d'échappement des fermenteurs.
Marque: Cytiva 6700-7501
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l’isolement des gaz d’échappement des fermenteurs.
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.- Intégrité testable
- Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
- Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Spécification
Autoclavable | |
PTFE | |
1000 cm2 | |
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 1 mm (1/4 à 3/8°po) | |
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) | |
75 mm |
Polycap TF 75, 0,1 mu;m, avec entrée et sortie SB 3/8 po (1 pièce) | |
0,1 μm | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bar (60 psi) | |
1 de chaque |